Learn More
WTW™ Medidores de oxígeno inoLab™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15103645
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
CellOx™ 325
Ninguno
StirOx™ G
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
15103645 CellOx™ 325 cada uno
11731426 Ninguno cada uno
12693066 StirOx™ G cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15103645 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 1BA301
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una medición óptima del oxígeno disuelto con los sensores de oxígeno galvánico certificados.
  • Para medir el OD (oxígeno disuelto) con los acreditados sensores de OD galvánicos
  • Medidor de sobremesa con función de documentación para oxígeno disuelto: Zona ambiental (DBO), aplicaciones industriales como investigación farmacéutica, de bebidas y alimentos–
  • Hasta 10 calibraciones recuperables
  • Mide la presión parcial, la concentración y la saturación
  • Corrección de salinidad incorporada para medir muestras con contenido de sal
  • Medición de oxígeno relevante para la aplicación mediante tres sensores de oxígeno seleccionables
  • Mediciones precisas basadas en la compensación automática de la presión de aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para medir el OD con los acreditados sensores de OD galvánicos
Intervalo de presión De 0 a 200, 0 a 1250 mbar
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD gráfica retroiluminada
Memoria Hasta 10 calibraciones recuperables
Certificaciones/conformidad CE
Clasificación IP IP-43
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 231,65 x 177,8 x 60,20 mm (9,12 x 7 x 2,37 pulg.)
Peso (métrico) 0,8 kg
Garantía 3 años
Fuente de alimentación 4 pilas recargables AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH
Resolución de presión 0,1, 1
Tipo de sonda CellOx™ 325
Intervalo (OD) De 0,00 a 90 mg/l
Resolución (OD) 0,01, 0,1 mg/l
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Duración de la batería Hasta 800 horas
Longitud (métrico) 23,1 cm
Anchura (métrico) 17,7 cm
Altura (métrico) 60,1 cm
Exactitud (DO) ±0,5%
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz