Learn More
WTW™ Medidores multiparamétricos digitales de sobremesa inoLab™
Código de producto. 13593940
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
Celda de conductividad
Electrodo de pH SenTix 940
Electrodo de pH SenTix 980
Electrodo de pH, celda de conductividad
No incluida
Sensor óptico de OD IDS
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda Tamaño de la unidad
13593940 No incluida cada uno
12623800 Electrodo de pH, celda de conductividad cada uno
12636637 Sensor óptico de OD IDS cada uno
13503950 Electrodo de pH SenTix 940 cada uno
13513950 Electrodo de pH SenTix 980 cada uno
13523950 Celda de conductividad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13593940 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 1FD350
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Obtenga una precisión de medición sin límites de las mediciones digitales de pH, ORP, oxígeno disuelto (óptico), DBO, conductividad y turbidez en el laboratorio utilizando los medidores de sobremesa multiparamétricos digitales WTW™ inoLab™.
  • Muy adecuado para mediciones digitales de pH, ORP, oxígeno disuelto (óptico), DBO, conductividad y turbidez en el laboratorio
  • La tecnología IDS permite mediciones optimizadas y una documentación eficaz de la manera más simple
  • Ofrezca la solución correcta para mediciones de pH, ORP, oxígeno disuelto y conductividad en el laboratorio
  • Precisión de medición sin compromisos
  • Preparado para conexión inalámbrica, reconocimiento digital de sensores, evaluación inteligente de sensores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas Mini USB
Exactitud (conductividad) ±0,05 % de lectura
Exactitud (DO) ±0,05 % de lectura
Exactitud (mV) ± 0,3 o 0,05 % de lectura
Exactitud (pH) ± 0,005
Puntos de calibración (conductividad) 1
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Certificaciones/conformidad cETLus, CE
Detalles de gestión de datos 500 manual/5000 automático con sello de fecha y hora
Tipo de pantalla LCD
Intervalo (conductividad) De 0 μS a 1000 mS
Intervalo (mV) ± 1200 mV
Intervalo (pH) Desde -2 hasta 20,001
Intervalo (salinidad) De 0 a 70 ppt
Intervalo (TDS) De 0 a 1999 mg/l
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Incluye Medidor con fuente de alimentación universal, soporte y manual de funcionamiento, software y cable USB
Modelo inoLab Multi 9310 IDS
Fuente de alimentación 4 pilas tipo AA de 1,5 V
Tipo de sonda No incluida
Tipo de producto Multiparámetro digital de sobremesa
Intervalo (OD) De 0 a 90 mg/l
Resolución (conductividad) 3 dígitos significativos
Resolución (OD) 3 dígitos significativos
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (resistividad) 3 dígitos significativos
Resolución (salinidad) 3 dígitos significativos
Resolución (TDS) 3 dígitos significativos
Exactitud de temperatura ± 0,1
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Resolución de temperatura 0,1
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 × 19 cm (An× Al)
Anchura (métrico) 24 cm
Altura (métrico) 19 cm
Fondo (métrico) 8 cm
Peso con embalaje (métrico) 8 kg
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60Hz