Learn More
WTW™ Medidor de conductividad preciso y cómodo inoLab™ Cond 7310™
Descripción
- Tipo de producto medidor de conductividad preciso y cómodo
- Incluye medidor con fuente de alimentación universal, soporte y manual de funcionamiento, software y cable USB
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Medidor con fuente de alimentación universal, soporte y manual de funcionamiento, software y cable USB |
| Exactitud (conductividad) | ±0,5% del valor |
| Salidas | 9V, 1,1A |
| Constante de celda | Fijo 0,01 cm–1, calibración de 0,450 a 0,5 cm–1, de 0,8 a 0,88 cm–1, ajustable de 0,09 a 0,110 cm–1, de 0,250 a 25 cm–1 |
| Puntos de calibración | 1 |
| Intervalo (conductividad) | De 0 μS/cm a 1000 mS/cm |
| Compensación de la temperatura | nLF, lineal del 0,000 al 10,000%, se puede desactivar |
| Intervalo (salinidad) | De 0 a 70 ppt |
| Intervalo (TDS) | 0 to 1999 mg/L |
| Entradas | De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz, 270 mA |
| Mostrar más |