Learn More
WTW™ Medidor de conductividad de sobremesa Cond 7110 inoLab™
Descripción
- Facilidad de uso:
- Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones con el estándar y células de medición especiales
- Adecuado para mediciones de agua pura según la farmacopea
- Con una gran pantalla y muchas funciones
- Parámetros como la salinidad, la resistencia específica y el TDS abarcan la determinación de valores que no se miden a diario
- La conexión de varias células de medición especiales le permite medir todo, desde agua pura hasta soluciones altamente concentradas
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Medidor con fuente de alimentación universal, soporte y manual de funcionamiento. Incluye . célula de conductividad de grafito de 4 electrodos TetraCon™ 325, estándar de conductividad de 0,01 mol/l de KCl |
| Exactitud (conductividad) | ±0,5% del valor |
| Constante de celda | De 0,450 a 0,500 cm–1, de 0,09 a 0,110 cm–1, de 0,800 a 0,880 cm–1, de 0,25 a 2,5 cm–1, fija 0,01 cm–1 |
| Puntos de calibración | 5 |
| Intervalo (conductividad) | De 0 μS/cm a 1000 mS/cm |
| Resolución (conductividad) | Hasta 3 dígitos |
| Compensación de la temperatura | nLF, lineal del 0,000 al 3,000 %, se puede desactivar |
| Intervalo (salinidad) | De 0 a 70 ppt |
| Intervalo (TDS) | 0 to 1999 mg/L |
| Resolución (TDS) | Hasta 3 dígitos |
| Mostrar más |