Learn More
WTW™ Medidor de pH de sobremesa 7110 inoLab™
Código de producto. 11721435
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
Electrodo combinado de pH
Electrodo de pH 3 en 1
No incluida
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda Tamaño de la unidad
11721435 No incluida cada uno
11731381 Electrodo de pH 3 en 1 cada uno
11315262 Electrodo combinado de pH 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11721435 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 1AA110
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Un medidor de pH de laboratorio sencillo y fácil de usar para mediciones rutinarias con resultados de medición reproducibles y mayor precisión.
  • Resultados de medición repetibles mediante el reconocimiento automático de valores estables
  • Funcionamiento seguro: las funciones automatizadas reducen el número de teclas
  • Aumento de la precisión de medición mediante el temporizador de calibración con recordatorios periódicos para la calibración
  • Muy adecuado para mediciones rutinarias en el laboratorio, donde la documentación automática no es una prioridad
  • Con superficie lisa y fácil de limpiar
  • Disponible solo el medidor, como un conjunto con electrodos estándar con sensor T incorporado o como un conjunto con electrodos de precisión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Toma DIN, fuente de alimentación universal, brazo de electrodo y manual de funcionamiento
Exactitud (temperatura) ±0.1K
Exactitud (mV) ±0.3, ±1
Exactitud (pH) ±0,005, ±0.01
Detalles de gestión de datos Memoria de calibración de registro actual
Para utilizar con (aplicación) Ideal para mediciones rutinarias en el laboratorio donde la documentación automática no es la prioridad. También es idóneo para el funcionamiento con CA y batería
Intervalo (pH) De -2 a 20
Resolución (pH) – 2 a 20 ± 0,01, – 2 a 19,999 ± 0,005
Intervalo (mV) ±1200, ±0,3
Resolución (mV) ±(1200 ± 0,3mV)
Calibration Points Desde 1 hasta 3
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad CE, cETLUS
Peso (métrico) 1 kg
Garantía 3 años
Fuente de alimentación Adaptador de CA o cuatro pilas AA
Tipo de sonda No incluida
Compensación de la temperatura Automático
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Sensor de temperatura DIN o BNC/banana de 4 mm
Tipo Medidor de pH de sobremesa
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 190 mm
Fondo (métrico) 80 mm