Learn More
WTW™ Medidor de pH de sobremesa 7110 inoLab™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11315262
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
Electrodo combinado de pH
Electrodo de pH 3 en 1
No incluida
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
11315262 Electrodo combinado de pH 1 PCS
11721435 No incluida cada uno
11731381 Electrodo de pH 3 en 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11315262 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 1AA112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un medidor de pH de laboratorio sencillo y fácil de usar para mediciones rutinarias con resultados de medición reproducibles y mayor precisión.
  • Resultados de medición repetibles mediante el reconocimiento automático de valores estables
  • Funcionamiento seguro: las funciones automatizadas reducen el número de teclas
  • Aumento de la precisión de medición mediante el temporizador de calibración con recordatorios periódicos para la calibración
  • Muy adecuado para mediciones rutinarias en el laboratorio, donde la documentación automática no es una prioridad
  • Con superficie lisa y fácil de limpiar
  • Disponible solo el medidor, como un conjunto con electrodos estándar con sensor T incorporado o como un conjunto con electrodos de precisión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Toma DIN, fuente de alimentación universal, soporte y manual de funcionamiento, electrodo de pH combinado SenTix™ 42/41, tampón 4, 7 y 10,01, 3 mol/l de KCl, tampones técnicos WTW, tampones DIN/NIST
Exactitud (temperatura) ± 0,1K
Exactitud (mV) ±0,3, ±1,0
Exactitud (pH) ±0,005, ±0,01
Detalles de gestión de datos Memoria de calibración de registro actual
Para utilizar con (aplicación) Ideal para mediciones rutinarias en el laboratorio donde la documentación automática no es la prioridad. También es idóneo para el funcionamiento con CA y batería
Intervalo (pH) Desde -2 hasta 20
Resolución (pH) – 2 a 20 ± 0,01, – 2 a 19,999 ± 0,005
Intervalo (mV) ±1200, ±0,3
Resolución (mV) ±(1200 ± 0,3mV)
Calibration Points Desde 1 hasta 3
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad CE, cETLUS
Peso (métrico) 1 kg
Garantía 3 años
Fuente de alimentación Cuatro pilas AA de 1,5 V o cuatro pilas NiMH de 1,2 V
Tipo de sonda Electrodo combinado de pH
Compensación de la temperatura Automático
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Sensor de temperatura DIN o BNC/banana de 4 mm
Tipo Medidor de pH de sobremesa
Duración de la batería 2500 h
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 190 mm
Fondo (métrico) 80 mm