Learn More
Gosselin™ Espátulas en forma de T de inoculación
Código de producto. 11749515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 1500
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
1500 PCS
500 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11749515 Paquete de 1500 1500 PCS
11774166 Paquete de 500 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11749515 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor ETAT03
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para esparcir sobre la superficie de medios sólidos en aplicaciones microbiológicas. Las espátulas en forma de T de inoculación Gosselin™ están fabricadas de plástico de poliestireno.
  • Más precisos
  • Estéril y desechable
  • Envasado en bolsas con cremallera a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Color Verde
Longitud (métrico) 148 mm
Cantidad Paquete de 1500
Forma Forma de T
Esterilidad Estéril