Learn More
Heathrow Scientific™ Asas/agujas de siembra
Código de producto. 16310786 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen:
1 μL
10 μL
Material:
ABS
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen Material Tamaño de la unidad
16310786 10 μL ABS paquete de 1000
16380776 1 μL Polipropileno paquete de 1000
16390776 1 μL ABS paquete de 1000
16300786 10 μL Polipropileno paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16310786 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS81121D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.75€
    58.46€ / paquete de 1000
    Ahorro 11.29€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Brinda la opción de esparcir o recolectar colonias y cultivos sin riesgo de contaminación con agujas/asas de inoculación.
  • Utilice el extremo del asa para rayar uniformemente una superficie de gel
  • Use el extremo de la aguja para la recogida de colonias
  • Trazabilidad lote a lote
  • Estéril
  • Desechables
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Volumen 10 μL
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 20 cm
Material ABS
Esterilidad Estéril
Tamaño Estándar
Color Azul
Tipo de producto Asa y aguja de inoculación, rígida
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Propagación, recogida y transferencia de colonias o cultivos