Learn More
Cole-Parmer™ Asa de siembra, platino
Código de producto. 11719679 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
45 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11719679 45 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11719679 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0185004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    220.26€ / paquete de 1
    Ahorro 67.74€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Cable de platino e iridio fabricado con precisión para la transferencia de cultivos bacterianos
  • Asa de platino perfecta para transferir cultivos bacterianos
  • Fabricada con cable de platino Bamp;S con un 15 % de iridio para aumentar su rigidez: esto permite ofrecer un cable más delgado para trabajos delicados.
  • Las asas están fusionadas para formar un círculo perfecto con una tolerancia interior de ± 0,02 mm para garantizar una administración precisa.
  • Solicite el asa aislada y el soporte por separado.
Especificaciones
Diameter (Metric) Inside 2 mm
Longitud (métrico) 45 mm
Material Platino iridio
Grosor 24