Learn More
Invitrogen™ INO80C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15779671 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15779671 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15779671 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA561869
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: GYGASKKKKA SASSFAQGIS MEAMSENKMV PSEFSTGPVE KAAKPLPFKD PNFVHSGHGG AVAGKKNRT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 87%.
INO80C is a proposed core component of the chromatin remodeling INO80 complex which is involved in transcriptional regulation, DNA replication and probably DNA repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno INO80C
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica INO80C
N.º de referencia del gen Q6PI98
Alias de gen C18orf37; hIes6; IES6; IES6 homolog; INO80 complex subunit C; INO80C
Símbolos de los genes INO80C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human INO80C. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98245).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 125476
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG