Learn More
INO5042, MedChemExpress
Product Code. 16403149
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Unit Size:
1 miligramo
Product Code. Cantidad unitSize
16403149 1 mg 1 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16403149 Supplier Medchem Express Supplier No. HYU00094
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress INO5042, a thiazole fused 1,4-naphthoquinone compound, and exhibits anti-inflammation activity.
INO5042, a thiazole fused 1,4-naphthoquinone compound, and exhibits anti-inflammation activity.
Specifications
Nombre del producto químico o material INO5042
CAS 14782-19-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H7NO3S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (7.11 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES O=C(C1=C2SC(C3=CC=CO3)=N1)C4=C(C=CC=C4)C2=O
Peso molecular (g/mol) 281.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.29
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation