Learn More
Agitador abierto de sobremesa Innova™
Código de producto. 11329834
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
1,9 cm
5,1 cm
Altura (métrico):
14,6 cm
16,3 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Órbita Altura (métrico) unitSize
11329834 1,9 cm 14,6 cm 1 PCS
11369834 5,1 cm 16,3 cm cada uno
11349834 1,9 cm 16,3 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329834 Proveedor Eppendorf New Brunswick N.º de proveedor M11900002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estos agitadores orbitales para la agitación en condiciones ambientales sobre la mesa, en una estufa microbiológica o en una sala fría o caliente. Los agitadores al aire libre de sobremesa New Brunswick Innova™ ofrecen un kit de plataforma de cambio rápido para cambios de plataforma frecuentes; permiten colocar en su lugar las plataformas sin herramientas.
  • La unidad con contraequilibrado excéntrico triple en carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento sin vibraciones ni problemas durante años
  • Los componentes mecánicos y electrónicos cerrados evitan los daños causados por derrames
  • Hay disponibles muchos tipos de plataformas, soportes para varios matraces (hasta 6 l), tubos de ensayo, microplacas y sistemas de estacado
  • Velocidad controlada y visualizada en incrementos de 1rpm
  • Incluye alarmas visuales y sonoras, un temporizador (de 0 a 99,9 h) con funcionamiento continuo o apagado automático al final del estudio
  • Los componentes electrónicos y mecánicos cerrados evitan los daños internos de derrames accidentales
  • Perfil bajo: menos de 6 pulg. (15 cm) de altura que permite el uso de múltiples agitadores en una incubadora o cámara ambiental
  • La versátil plataforma de accesorios de 46 × 46 cm (18 × 18 pulg) (se vende por separado) admite hasta 2 matraces Erlenmeyer de 6 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,9 cm
Capacidad portante (métrico) 15 kg
Exactitud del control de velocidad ±1 RPM
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 220/230 V, 50/60 Hz
Amperaje 35 VA
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 28 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 37 x 35,5 x 14,6 cm
Altura (métrico) 14,6 cm
Anchura (métrico) 35,5 cm
Modelo 2000