Learn More
Eppendorf™ Agitador incubador Innova™ 44R
Descripción
- Accionamiento de contrapeso excéntrico triple de hierro fundido
- El módulo de refrigeración está integrado en el Innova 44R, o se puede agregar fácilmente a 44, en cualquier momento
- Apilable – hasta tres unidades para un máximo ahorro de espacio
- Programable Innova Los controles cambian automáticamente la temperatura, la velocidad y las luces germicidas fotosintéticas y UV opcionales a intervalos cronometrados.
- Plataforma de accesorios versátil (se vende por separado) que admite frascos de hasta 5 L
- Mecanismo de plataforma deslizable – Proporciona un acceso fácil y sin esfuerzo a los matraces ubicados en la parte delantera y trasera del agitador.
- El depósito de agua integrado humidifica la cámara para reducir la evaporación de las muestras, al tiempo que protege la unidad de los derrames e incluye un drenaje para facilitar la limpieza
- El módulo de servicio extraíble permite acceder a todos los componentes electrónicos y de calefacción/refrigeración, sin tener que desapilar las unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 2,5 cm |
| Intervalo de velocidad | De 25 a 400 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Admite | 5 L |
| Tipo de producto | Incubador Agitador |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fondo (métrico) | 87,3 cm |
| Altura (métrico) | 119,3 cm |
| Anchura (métrico) | 135 cm |
| Mostrar más |