Learn More
Eppendorf™ Agitadores con incubación Innova™44
Código de producto. 11325964
Change view
Click to view available options
Órbita:
2,5 cm
5,1 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Órbita unitSize
11325964 2,5 cm 1 PCS
11335964 5,1 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11325964 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M12820002
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Utilizar estos agitadores apilables para aplicaciones de alta velocidad y grandes cargas de trabajo. Los agitadores con incubadora Innova™ 44 New Brunswick Scientific™ ofrecen amplias capacidades de temperatura para cultivar una gran variedad
  • Accionamiento de contrapeso excéntrico triple de hierro fundido
  • Apilable – hasta tres unidades para un máximo ahorro de espacio
  • Programable Innova Los controles cambian automáticamente la temperatura, la velocidad y las luces germicidas fotosintéticas y UV opcionales a intervalos cronometrados.
  • Plataforma de accesorios versátil (se vende por separado) que admite frascos de hasta 5 L
  • Mecanismo de plataforma deslizable – Proporciona un acceso fácil y sin esfuerzo a los matraces ubicados en la parte delantera y trasera del agitador.
  • El depósito de agua integrado humidifica la cámara para reducir la evaporación de las muestras, al tiempo que protege la unidad de los derrames e incluye un drenaje para facilitar la limpieza
  • El módulo de servicio extraíble permite acceder a todos los componentes electrónicos y de calefacción/refrigeración, sin tener que desapilar las unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2,5 cm
Intervalo de velocidad De 25 a 400 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Admite 5 L
Tipo de producto Incubador Agitador
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 87,3 cm
Altura (métrico) 119,3 cm
Anchura (métrico) 135 cm
Modelo Innova 44
Intervalo del temporizador De 0,01 a 99:59 h