Learn More
Eppendorf™ Agitador incubador Innova™ 43R
Código de producto. 11310025
Change view
Click to view available options
Órbita:
2,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Órbita unitSize
11310025 2,5 cm 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11310025 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M13200006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Utilice estos agitadores de incubadora versátiles para soportar aplicaciones de alta velocidad y cargas de trabajo pesadas. Los agitadores con incubadora Innova™ 43R New Brunswick Scientific™ manejan grandes cantidades o grandes volúmenes de cultivos con precisión y facilidad.
  • Agitador/Incubadora tipo consola con accionamiento excéntrico triple: proporciona agitación de gran capacidad para matraces de hasta 6 litros
  • Controles programables Innova: cambian automáticamente la temperatura, la velocidad y las luces germicidas UV y fotosintéticas opcionales en intervalos de tiempo
  • Controles y pantalla montados en la parte superior: para una visualización y ajuste sencillos y ergonómicos
  • Pedal de liberación con tapa de fácil apertura: proporciona un manejo sin manos
  • Puerto RS-232 para registro de datos
  • El depósito de agua integrado humidifica la cámara para reducir la evaporación de las muestras, al tiempo que protege la unidad de los derrames e incluye un drenaje para facilitar la limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2,5 cm
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Admite 6 L
Tipo de producto Incubador Agitador
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 81,3 cm
Altura (métrico) 165,1 cm
Anchura (métrico) 115,6 cm
Modelo Innova 43R
Intervalo del temporizador De 0,01 a 99:59 h