Learn More
Eppendorf™ Paquete de agitadores de microbiología Innova 42R
Descripción
Paquete mAb-Discovery: Solución de biología molecular versátil, para la construcción de plásmidos y expresión en bacterias (volumen mediano). El paquete consta de 1 New Brunswick™ Innova™ 42R (agitador refrigerado, órbita de 25 mm), 1 plataforma universal, 1 gradilla de tubos mediana y 3 pinzas para matraces Erlenmeyer de 250 ml/500 ml/1 l, 230 V/50 Hz (UE)
- Gran capacidad en un espacio reducido: por ejemplo, 4 matraces de 5 l o 2 de 6 l en plataforma universal; tamaño del dispositivo 4731 cm2 (63,5 cm An, 74,5 cm Pr)
- Manejo de interfaz ergonómico y seguro: Los controles y la pantalla montados en la parte superior hacen que no sea necesario agacharse durante la manipulación, evitan cambios accidentales de parámetros y se puede alcanzar fácilmente incluso en una pila doble
- Fácil de limpiar: El desviador de derrames y la bandeja de derrames incorporada drenable con esquinas redondeadas protegen la unidad de derrames accidentales (se puede usar como depósito de agua para reducir la evaporación de la muestra); flujo de aire luz ultravioleta-germicida opcional
- Flexibilidad de la posición del laboratorio: posición de laboratorio sobre o debajo de la mesa, 2x apilables
- Cultivo estático paralelo: incluye un estante estático ajustable en altura, cajón de cultivo opcional y estantes adicionales disponibles
- Control visual de muestras: La gran ventana de visualización y la luz interna proporcionan una visualización sencilla de las muestras sin necesidad de abrir la puerta
- Fiable 24 horas al día los 7 días de la semana Accionamiento equilibrado triple excéntrico Innova probado (tres ejes de soporte de peso), carga máxima de 15 kg
- Programabilidad: la programación continua, temporizada o de varios pasos (15 pasos) almacena hasta cuatro programas
- Opciones y accesorios: Órbita de 19 o 25 mm, banco de luz fotosintética, luz germicida UV, cajón de cultivo para la protección por evaporación de placas de agar, estantes estáticos adicionales (uno incluido), monitorización de humedad, monitorización remota con VisioNize™ Lab Suite y mucho más
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 2,5 cm (1 in) |
| Intervalo de velocidad | 25 a 400 rpm (25 a 300 rpm cuando se utilizan matraces) > 500 mL en dispositivos apilados) |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 74,5 x 63,5 x 81,8 cm (25 x 29,3 x 32,8 in) |
| Intervalo del temporizador | 0,1 a 99,9 h, continuo |