Learn More
Eppendorf™ Agitador incubador Innova™ 42R
Descripción
- Agitador con incubadora apilable o de sobremesa con refrigeración opcional
- Usar sobre o debajo de la mesa, o en apilado doble para ahorrar espacio
- Hay disponibles un cajón de cultivo opcional, un distribuidor de gases, una alarma remota y un monitor de humedad
- El accionamiento de contrapeso excéntrico triple de hierro fundido proporciona años de funcionamiento fiable
- Los controles programables de Innova cambian automáticamente la temperatura, la velocidad y las luces germicidas ultravioleta y fotosintéticas opcionales a intervalos de tiempo
- La gran ventana de visualización y la luz interna proporcionan una visualización sencilla de las muestras sin necesidad de abrir la puerta
- El depósito de agua integrado humidifica la cámara para reducir la evaporación de las muestras, al tiempo que protege la unidad de los derrames e incluye un drenaje para facilitar la limpieza
- Las plataformas accesorias versátiles (se venden por separado) alojan matraces de hasta 4 l, así como gradillas de tubos de ensayo y soportes para microplacas
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 1,9 cm |
| Intervalo de velocidad | De 25 a 400 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Admite | 4 L |
| Tipo de producto | Incubador Agitador |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fondo (métrico) | 75,4 cm |
| Altura (métrico) | 81,8 cm |
| Anchura (métrico) | 63,5 cm |
| Mostrar más |