Learn More
Fisherbrand™ Tubos de entrada para dispensadores para la parte superior de frascos esterilizables en autoclave
Código de producto. 15867702 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 a 370 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15867702 190 a 370 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15867702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.41€
    6.38€ / paquete de 1
    Ahorro 2.03€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Para su uso con Fisherbrand dispensador de botella autoclavable. El tubo de entrada se utiliza para transferir el reactivo de la botella al dispensador. Este tubo es telescópico, por lo que puede adaptarse para botellas de diferentes tamaños.
  • Fabricados con FEP
  • Tubo telescópico; la longitud es ajustable
  • Lado más ancho: El diámetro exterior es de 9 mm, el diámetro interior es de 8 mm
  • Lado más estrecho: El diámetro exterior es de 7 mm, el diámetro interior es de 6 mm
Nota: El tubo tiene un extremo pequeño y un extremo grande. El extremo más pequeño se puede utilizar con dispensadores de 2,5 ml, 5 ml y 10 ml. El extremo más grande funciona bien para dispensadores de 30 ml, 60 ml y 100 ml.
Certifications
Certificado CE, ISO 13485-2003, ISO 9001-2008, conformidad según ISO 8655
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación CE, ISO 13485-2003, ISO 9001-2008, de conformidad con ISO 8655
Color Translúcido
Para utilizar con (equipo) Dispensadores para parte superior de frasco esterilizables en autoclave
Longitud (métrico) 190 a 370 mm