Learn More
Emma Safety Footwear Suelas con incrustación de estabilidad Hydro-Tec™ Pro
Código de producto. 15256470
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
41
43
45
46
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15256470 46 cada uno
15216470 41 cada uno
15236470 43 cada uno
15246470 45 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15256470 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM00109046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.49€
    28.58€ / paquete de 1
    Ahorro 13.91€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Las suelas con incrustación de estabilidad Hydro-Tec™ Pro ayuda a evitar arcos caídos, dando un soporte adicional al interior del pie.
  • Gris
  • Disponibles en D y XD
Especificaciones
Color Gris
Tamaño 46
Modelo Hydro-Tec™ Stability Pro