Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH de superficie InLab™
Código de producto. 10049102 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
Clavija múltiple
S7
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector unitSize
10049102 S7 cada uno
15539611 Clavija múltiple cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10049102 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51343157
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un electrodo de pH con membrana de plástico plana y resistente para medir muestras con superficies planas.
  • Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact metros así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Gestión inteligente de sensores (ISM ) Los electrodos capturan y guardan datos de calibración, que luego son reconocidos automáticamente por el medidor una vez conectados.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Placas de agar
  • Muestras de tamaño de gota
  • Papel
  • Piel
  • Cuero
  • Sólidos suspendidos
  • Textiles e impresiones
Accesorios& Cuidado
  • Junta tórica de cerámica
  • Membrana de polisulfona
  • Recargable 3M KCl (51350072): Mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
  • Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S7
Junta Cerámica
Material Polisulfona
Intervalo de pH De 1 a 11
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado AgCl saturado
Para utilizar con (aplicación) Para la medición de muestras de piel, cuero, papel y agar
Para utilizar con (equipo) De S7 a BNC (30281915)
Incluye Membrana plana
Referencia interna Ag/AgCl
Membrana Vidrio LoT
Modelo Superficie InLab™
Tiempo de respuesta < 20 s
Requisitos de almacenamiento 3mol KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Longitud (imperial) 4,33 in
Longitud (métrico) 110 mm
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm