Descripción
- Para su uso con medidores de pH portátiles Seven2Go y SevenGoDuo de METTLER TOLEDO.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software EasyDirect.
Aplicación destacada
- Baja resistencia de iones (agua pura)
- Agua
- Muestreo de campo/medio ambiente
Accesorios y cuidado
- Junta de PTFE porosa
- Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116
Recommended Storage
InLab storage solution
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC/RCA IP67, RCA IP67 |
| Junta | PTFE poroso |
| Material | Cuerpo de polisulfona |
| Intervalo de pH | De 1 a 11 |
| Tipo | Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada (NTC 30 kΩ) |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de muestras a bajas temperaturas o con baja concentración de iones |
| Para utilizar con (equipo) | Cable fijo al sensor |
| Referencia interna | ARGENTHAL™ con trampa Ag+ |
| Membrana | Vidrio LoT |
| Modelo | InLab™ Water Go |
| Mostrar más |