Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión MultiPin™
Código de producto. 15529651 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
MultiPin-BNC/1 × 4 mm tipo banana
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), resistente al agua IP67
MultiPin-DIN 19262/1 × 4 mm tipo banana
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 × 4 mm tipo banana
Longitud del cable (métrico):
1,2 m
1,8 m
3,0 m
5,0 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Longitud del cable (métrico) unitSize
15529651 MultiPin-DIN/RCA (cinch) 1,2 m cada uno
15509651 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 5,0 m cada uno
15599641 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 3,0 m cada uno
15519651 MultiPin-BNC/1 × 4 mm tipo banana 1,2 m cada uno
15559651 MultiPin-BNC/RCA (cinch), resistente al agua IP67 1,8 m cada uno
15503181 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 1,2 m cada uno
15539651 MultiPin-DIN 19262/1 × 4 mm tipo banana 1,2 m cada uno
15549651 MultiPin-Lemo 00/2 × 4 mm tipo banana 1,2 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15529651 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30281910
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cables de electrodos para conectar Mettler Toledo InLab sensores a cualquier Mettler Toledo medidor con conector compatible.
  • Extraíbles
  • Reutilizables
Nota:  Este cable (30281910) tiene un conector DIN y no sería compatible con el SevenCompact Medidor S213, que requiere BNC. (Para S213, consulte el cable BNC/RCA, 30281896). 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector MultiPin-DIN/RCA (cinch)
Para utilizar con (equipo) Sensores Mettler Toledo InLab
Para utilizar con (aplicación) Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor
Longitud del cable (imperial) 4 pies
Longitud del cable (métrico) 1,2 m