Learn More
Mettler Toledo™ Sensor de OD InLab OptiOx™
Descripción
El sistema de medición óptica OptiOx™ determina fácilmente el oxígeno disuelto basándose en la tecnología de RDO (oxígeno disuelto resistente) fiable. Este sistema portátil con un diseño ergonómico y resistente está perfectamente equipado para su uso en el laboratorio (por ejemplo, en el control de calidad) o en entornos difíciles de campo cuando está equipado con protector.
- Resultados estables, respuesta rápida: OptiOx es rápido, preciso y produce resultados altamente reproducibles; como no consume oxígeno químicamente, no es necesario agitar la muestra
- Listo para su uso inmediato: el sistema no necesita tiempo de polarización antes de la medición y rara vez requiere calibración
- Fácil manejo, sin mantenimiento: la medición óptica no requiere membranas ni soluciones electrolíticas; todo el sistema es resistente al agua y al polvo (IP67)
- Tapón del sensor reemplazable: proporciona resultados fiables durante todo un año; cuando el sistema indique que se requiere un cambio, simplemente quite el tapón antiguo y coloque uno nuevo
- Protector resistente: un protector de acero inoxidable que proporciona una protección óptima en entornos exigentes y actúa como anzuelo para las ubicaciones de medición más profundas
- Adaptador de demanda de oxígeno bioquímico (BOD): este adaptador especial permite realizar mediciones rápidas y sencillas en todos los tipos actuales de frascos de DBO
- Siempre la temperatura adecuada: la sonda de temperatura integrada garantiza la medición con la temperatura adecuada compensación
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensor de OD InLab OptiOx-10m |
| Longitud del cable (métrico) | 10,00 m |
| Tipos de sensores | Oxígeno disuelto (óptico) |
| Conexiones | Mini-LTW (IP67) |
| Oxígeno disuelto (intervalo de saturación) | Del 0 al 500% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C a 50°C |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE, ISO 9001 |
| Incluye | Sonda del sensor, tapón del sensor, adaptador de DBO, protector, cable fijo |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 16 mm |
| Longitud (métrico) | 65 mm (eje) |
| Mostrar más |