Learn More
Mettler Toledo™ Sensor de OD InLab OptiOx™
Código de producto. 11907811
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
5,00 m
10,00 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Tamaño de la unidad
11907811 5,00 m cada uno
11927811 10,00 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11907811 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51344622
En stock
Diseñado para entornos difíciles. Mettler Toledo™ InLab OptiOx™ El sensor de oxígeno disuelto (OD) es un sensor óptico con sonda de temperatura integrada y tapas de sensor fáciles de reemplazar. Su diseño robusto y manejable utiliza RDO Tecnología y es adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
El sistema de medición óptica OptiOx™ determina fácilmente el oxígeno disuelto basándose en la tecnología de RDO (oxígeno disuelto resistente) fiable. Este sistema portátil con un diseño ergonómico y resistente está perfectamente equipado para su uso en el laboratorio (por ejemplo, en el control de calidad) o en entornos difíciles de campo cuando está equipado con protector.
  • Resultados estables, respuesta rápida: OptiOx es rápido, preciso y produce resultados altamente reproducibles; como no consume oxígeno químicamente, no es necesario agitar la muestra
  • Listo para su uso inmediato: el sistema no necesita tiempo de polarización antes de la medición y rara vez requiere calibración
  • Fácil manejo, sin mantenimiento: la medición óptica no requiere membranas ni soluciones electrolíticas; todo el sistema es resistente al agua y al polvo (IP67)
  • Tapón del sensor reemplazable: proporciona resultados fiables durante todo un año; cuando el sistema indique que se requiere un cambio, simplemente quite el tapón antiguo y coloque uno nuevo
  • Protector resistente: un protector de acero inoxidable que proporciona una protección óptima en entornos exigentes y actúa como anzuelo para las ubicaciones de medición más profundas
  • Adaptador de demanda de oxígeno bioquímico (BOD): este adaptador especial permite realizar mediciones rápidas y sencillas en todos los tipos actuales de frascos de DBO
  • Siempre la temperatura adecuada: la sonda de temperatura integrada garantiza la medición con la temperatura adecuada compensación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sensor de OD InLab OptiOx-5m
Longitud del cable (métrico) 5,00 m
Tipos de sensores Oxígeno disuelto (óptico)
Conexiones Mini-LTW (IP67)
Oxígeno disuelto (intervalo de saturación) Del 0 al 500%
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Certificaciones/conformidad Certificado CE, ISO 9001
Incluye Sonda del sensor, tapón del sensor, adaptador de DBO, protector, cable fijo
Diámetro del cuerpo (métrico) 16 mm
Longitud (métrico) 65 mm (eje)
Tipo de sonda Sonda de temperatura: NTC 30 kΩ
Dissolved Oxygen (Concentration Range) De 0 a 50 mg/L