Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Easy
Descripción
- Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact metros así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Agua del acuario
- Bebidas sin alcohol o refrescos
- Cerveza
- Laboratorio general
Accesorios& Cuidado
- Unión de cerámica
- Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
- Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
- Sensores de temperatura vendidos por separado (NTC 30 kΩ :51300164, PT1000: 51300165)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7 |
| Junta | Cerámica |
| Material | Polisulfona |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado |
| Tipo de solución de llenado | Gel |
| Para utilizar con (aplicación) | Bajo mantenimiento, mediciones de campo y uso educativo |
| Para utilizar con (equipo) | De S7 a BNC (30281915) |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Mostrar más |