Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ DES™ Cable
Código de producto. 31454080
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1.2 m
3 m
5 m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del cable (métrico)
31454080 1.2 m
31454046 3 m
31454050 5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31454080 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 31052331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    103.75€ / paquete de 1
    Ahorro 13.25€
    11% Descuento
En stock
Cable digital diseñado para una conexión segura con DES sensores que garantizan una transmisión de señal estable y resultados de medición fiables.
  • Un cable para todos los parámetros digitales
  • DES™ - Diagnosticable Eficiente Sostenible:
    • Mayor eficiencia con diagnóstico de sensores
    • Resolución de problemas más rápida, menos tiempo de inactividad, vida útil maximizada del sensor y soporte de mantenimiento preventivo.
  • Manténgase a la vanguardia: la capacidad de diagnóstico del sensor monitorea el estado del sensor, respalda el mantenimiento preventivo, maximiza la vida útil del sensor y evita el descarte prematuro.
  • Inversión sostenible: DES™ Los sensores digitales son una elección inteligente. Conservar la electrónica de medición y reemplazar solo el eje del sensor al final de su vida útil, o el cable desmontable que se puede usar para todos los sensores, ayuda a reducir el desperdicio de material y, por lo tanto, la huella ecológica.
  • Aumente la productividad y la eficiencia: Una vez diagnosticados los errores, la guía del usuario con recomendaciones para la resolución de problemas permite resolverlos más rápidamente, reduciendo el tiempo de inactividad. También minimiza los errores de manipulación, reduciendo así la necesidad de formación especializada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cable
Longitud del cable (métrico) 1.2 m