Descripción
- Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact así como de otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Gestión inteligente de sensores (ISM ) capturan y guardan los datos de calibración, que luego son reconocidos automáticamente por el medidor una vez conectado.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y la limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Muestras frías: pueden medir hasta -30 °C
- Compatibilidad con TRIS
Accesorios& Atención
- Unión con manguito de vidrio inamovible, rellenable con FRISCOLYT-B™ (51343185)
- Conservar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de conservación (30111142)
- Recomendado para su uso con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Clavija múltiple |
| Junta | Funda de vidrio inmóvil |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 1 a 11 |
| Tipo | Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de muestras a bajas temperaturas o con baja concentración de iones |
| Para utilizar con (equipo) | De clavija múltiple a BNC/RCA (30281896) |
| Referencia interna | ARGENTHAL™ con trampa Ag+ |
| Membrana | Vidrio LoT |
| Modelo | InLab™ Cool Pro-ISM |
| Mostrar más |