Descripción
- Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact metros así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Gestión inteligente de sensores (ISM ) Los electrodos capturan y guardan datos de calibración, que luego son reconocidos automáticamente por el medidor una vez conectados.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Muestras frías: puede medir hasta -30 °C
- Compatibilidad con TRIS
Accesorios& Cuidado
- Unión de manguito de vidrio inamovible, rellenable con FRISCOLYT-B™ (51343185)
- Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
- Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo de pH InLab Cool |
| Tipos de conector | S7 |
| Junta | Funda de vidrio inmóvil |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 1 a 11 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -30 °C a +80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado |
| Tipo de solución de llenado | FRISCOLYT-B |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras hasta una temperatura de – 30 °C |
| Para utilizar con (equipo) | De S7 a BNC (30281915) |
| Mostrar más |