Learn More
Brady™ Etiquetas de rollo continuo de polipropileno para inyección de tinta
Código de producto. 17545146
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
57 mm
102 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17545146 57 mm cada uno
17535146 102 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17545146 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 153652
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este material de polipropileno es ideal para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos.
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación en laboratorio donde las etiquetas pueden entrar en contacto con productos químicos agresivos
  • Diseñado para impresoras de inyección de tinta en rollo
  • Temperatura de servicio de -112 a 158 °F (-80 a 70 °C)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Polipropileno (B-7425J)
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado a temperaturas bajas y en laboratorio, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresoras de inyección de tinta J2000 y J4000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
N.° por paquete 1 cinta/bolsa
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,005 in
Grosor (métrico) 0,13 mm
Dimensiones (L x An) 15.24 m x 57.15 mm
Longitud (imperial) 0,6 in
Longitud (métrico) 15 mm
Anchura (imperial) 2,2 in
Anchura (métrico) 57 mm
Alternate Part Number JPC-2250-7425J