Learn More
behr Labor-Technik™ Sistema de digestión rápida InKjel™ 1225M
Código de producto. 10084160
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10084160 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10084160 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00218103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7794.20€
    4211.38€ / paquete de 1
    Ahorro 3582.82€
    45% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Includes
Gradilla escalonada, unidad de extracción de vapores, gradilla de inserción y tubos de digestión de vidrio.
Las unidades de digestión de la serie de modelos Behrotest™ InKjel están equipadas con un calentador de infrarrojos de alto rendimiento. La calidad y la posición del calentador de infrarrojos Behr garantizan al usuario fases de calentamiento idénticas y temperaturas de digestión en todas las posiciones de las muestras.
  • Fases de calentamiento idénticas, temperaturas de digestión en todas las ranuras de muestras
  • Los tubos cuelgan en el estante, sin tocar el fondo del digestor
  • Calentamiento directo de muestras por calentador infrarrojo
  • Calentador de cuarzo de alta calidad
  • Calentamiento constante de las muestras a 410 °C en 10 minutos
  • Mando de control único
Aplicaciones:
  • Determinación del nitrógeno mediante el método Kjeldahl
  • Pruebas de digestión a alta temperatura
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de digestión rápida infrarroja
Descripción Sistema de digestión rápida por infrarrojos InKjel 1225 M para la determinación de nitrógeno en 12 recipientes de vidrio de 250 ml, con ajuste de potencia ajustable manualmente
Capacidad (métrico) 250 mL
Para utilizar con (aplicación) Determinación de nitrógeno Kjeldahl
N.º de lugares 12
Temperatura máxima (imperial) 752 °F
Temperatura máxima (métrico) 400 °C