Learn More
B Braun™ Jeringa de dos piezas con Luer céntrico desechable Injekt™ Solo
Descripción
- Fabricada con polipropileno y poliestireno
- Émbolo verde
- Cuerpo de gran transparencia
- Graduación en alto contraste negro, marcas permanentes, legibilidad ideal
- Tope posterior de émbolo seguro
- Aspiración sencilla hasta el volumen máximo
- Sin látex/sin PVC
- Sin aceite de silicona
- En envase estéril individual (en caja de 100 unidades)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7886-1 |
| Material | Polietileno, Polipropileno |
| Color | Émbolo verde |
| Descripción | Graduación en negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para inyecciones simples, vacunas y más |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa de punta céntrica Luer-Lock de 2 piezas |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad | 100/paq. |
| Volumen (métrico) | 2 ml (utilizable hasta 3 ml) |
| Mostrar más |