Descripción
- Adecuado para unidades de inyección móviles estándar y cestas de inyectores
- Adecuado para medir matraces y tubos de ensayo, por ejemplo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Boquilla del inyector |
| Modelo | ID 240 |
| Incluye | Soporte de plástico |
| Dimensions (Dia. x H) | 6 × 240 mm (diám. × L) |
| Cantidad | 1 Unidad |