Learn More
Miele Professional™ Boquilla del inyector
Código de producto. 10058471 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Tipo de producto: E 353
Código de producto.
10058471 Tipo de producto: E 353
1 options
Código de producto. 10058471 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3809530
Pinzas E 353, con altura ajustable para la óptima colocación de instrumental de vidrio de laboratorio en la boquilla
  • Adecuada para la boquilla de inyección E 351
  • Bloqueo con altura ajustable
  • Adecuada para frascos, matraces Erlenmeyer y matraces de fondo redondo, por ejemplo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Cable con revestimiento de Rilsan
Tipo de producto Boquilla del inyector
Color Acero inoxidable, blanco
Modelo E 353
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Cantidad 1 Unidad