Learn More
Miele Professional™ Boquilla del inyector
Código de producto. 15420575 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
Fondo: 240 mm
Código de producto.
15420575 Fondo: 240 mm
1 options
Código de producto. 15420575 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3583540
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Boquillas del inyector SD-B para butirómetros
  • Para las unidades del inyector móvil
  • Incluida rosca, 4 x 140 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Color Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 223 mm