Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos de puertos de inyección con CarboFrit para instrumentos Thermo Scientific™ Trace y Focus SSL
Código de producto. 10197594 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Revestimiento recto sin división
Septum recto dividido
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10197594 Septum recto dividido paquete de 5
10390855 Revestimiento recto sin división paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10197594 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 453T2131
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un alto grado de reproducibilidad con los revestimientos del orificio de inyección Thermo Scientific con CarboFrit para instrumentos Thermo Scientific Trace y Focus SSL.
Garantice un alto grado de reproducibilidad con los revestimientos del orificio de inyección Thermo Scientific con CarboFrit para instrumentos Thermo Scientific Trace y Focus SSL. Altamente desactivados y producidos según unas estrictas tolerancias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 453T2131
Cantidad 5
Longitud (métrico) 105 mm
Material de embalaje CarboFrit
Product Type Septum recto dividido
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Septum recto dividido