Learn More
Brannan™ Termómetros rellenos de alcohol para inmersión parcial
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón sin rosca con anillo de suspensión.
Marca: Brannan™ 44/423/5
Descripción
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón sin rosca con anillo de suspensión.
- Con fondo blanco
- Reciclable y fácil de leer
- Tubo de vidrio: lleno de queroseno
- Perilla integrada con punta de agitación reforzada
- Parte superior triangular de vidrio moldeado no extraíble para evitar que ruede
Especificaciones
| Ideal para el uso con fines didácticos | |
| 205 mm | |
| Relleno de queroseno verde | |
| Termómetro de laboratorio | |
| 110 °C | |
| − 10 °C | |
| Uso con fines didácticos | |
| 1 °C |
| inmersión parcial | |
| Vidrio | |
| 24 g | |
| 230 °F | |
| 14 °F | |
| De -10 °C a +110 °C | |
| De ± 1,5 C a 35 °C | |
| 76 mm |