Learn More
Iniparib, Thermo Scientific™
Código de producto. 17555575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17555575 500 mg 500 miligramos
17545575 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17555575 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469165000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 160003-66-7
Fórmula molecular C7 H5 I N2 O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iniparib
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.30
Número MDL MFCD11110639
Forma física Polvo
Color De blanco a beige
Pureza ≥97,5%
Clave InChI MDOJTZQKHMAPBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC(=C(I)C=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 4-yodo-3-nitrobenzamida
Peso molecular (g/mol) 292.03