Learn More
Iniparib, MedChemExpress
Código de producto. 16475696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475696 100 mg 100 miligramos
16454918 10 mg 10 miligramos
16451167 50 mg 50 miligramos
16431626 500 mg 500 miligramos
16431026 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12015
MedChemExpress Iniparib (BSI-201) is an irreversible inhibitor of PARP1, used in the research of triple negative breast cancer.
Iniparib (BSI-201) is an irreversible inhibitor of PARP1, used in the research of triple negative breast cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iniparib
CAS 160003-66-7
Color Bright Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5IN2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo BSI-201 NSC-746045 IND-71677
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (342.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C([N+]([O-])=O)=C1)I)N
Peso molecular (g/mol) 292.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.03
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death