Learn More
INH6, MedChemExpress
Descripción
INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | INH6 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1001753-24-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H18N2OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (155.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=NC(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3 |
| Mostrar más |