Learn More
INH154, MedChemExpress
Código de producto. 16495646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495646 100 mg 100 miligramos
16491117 50 mg 50 miligramos
16467617 5 mg 5 miligramos
16454868 10 mg 10 miligramos
16453266 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY117154
MedChemExpress INH154 is a highly potent inhibitor for Nek2 and Hec1 binding (INH), with IC50s of 200 nM and 120 nM for INH in Hela and MB468 cells.
INH154 is a highly potent inhibitor for Nek2 and Hec1 binding (INH), with IC50s of 200 nM and 120 nM for INH in Hela and MB468 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material INH154
CAS 1587705-63-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N4OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (212.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)NC2=NC(C3=C(C)C=C(N4CCCCC4)C=C3C)=CS2
Peso molecular (g/mol) 392.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.52
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease