Learn More
INH14, MedChemExpress
Descripción
INH14 is a cell permeable inhibitor of IKKα/IKKβ, with IC50s of 8.97 and 3.59 μM, respectively. INH14 inhibits the IKKα/β-dependent TLR inflammatory response. INH14 also inhibits downstream of TAK1/TAB1 and NF-kB pathways. Anti-inflammatory and anti-cancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | INH14 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 200134-22-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H16N2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (520.18 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC=C(CC)C=C2 |
| Mostrar más |