Learn More
INH1, MedChemExpress
Código de producto. 16437108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437108 10 mg 10 miligramos
16423147 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16660
MedChemExpress INH1 specifically disrupts the Hec1/Nek2 interaction via direct Hec1 binding. INH1 shows promising cancer inhibition activity both in vitro and in vivo.
INH1 specifically disrupts the Hec1/Nek2 interaction via direct Hec1 binding. INH1 shows promising cancer inhibition activity both in vitro and in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material INH1
Forma física Solid
CAS 313553-47-8
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16N2OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo IBT13131
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (324.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=CC=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 308.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.4
Porcentaje de pureza 99.62%