Learn More
Gilac™ Contenedor de ingredientes con tapa, 30 L
Código de producto. 17908771
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
565 x 315 x 320 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17908771 565 x 315 x 320 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17908771 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G040677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.35€
    78.64€ / paquete de 1
    Ahorro 33.71€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El contenedor de ingredientes de 30 L con tapa se puede apilar sin tapa y se puede encajar con ella. Permite una fácil accesibilidad.
  • Contenedor de ingredientes apilable con tapa y encajable sin tapa.
  • Acceso sencillo.
  • El recipiente superior permite bloquear la tapa en la posición abierta para facilitar su uso.
  • Se pueden agregar 4 ruedas a la unidad para facilitar las maniobras (opcional).
  • Contenedor diseñado en polipropileno ligeramente transparente, permitiendo visualizar el contenido y el nivel de material.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7,9 gal
Capacidad (métrico) 30 L
Tipo de tapón A presión y con bisagra
Color Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectangulares
Tipo de producto Recipiente para ingredientes
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 565 x 315 x 320 mm
Longitud (métrico) 565 mm
Longitud (imperial) 22,2 in
Anchura (métrico) 315 mm
Anchura (imperial) 12,4 in
Altura (métrico) 320 mm
Altura (imperial) 12,6 in