Learn More
Ingliforib, MedChemExpress
Código de producto. 16497758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497758 10 mg 10 miligramos
16483727 50 mg 50 miligramos
16447616 100 mg 100 miligramos
16430228 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19396
MedChemExpress Ingliforib (CP 368296) is a glycogen phosphorylase inhibitor, with IC50s of 52, 352 and 150 nM for liver, muscle and brain glycogen phosphorylase, and has cardioprotective activity.
Ingliforib (CP 368296) is a glycogen phosphorylase inhibitor, with IC50s of 52, 352 and 150 nM for liver, muscle and brain glycogen phosphorylase, and has cardioprotective activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ingliforib
CAS 186392-65-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24ClN3O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo CP 368296 GPi 296
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (283.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(Cl)=C2)N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)[C@@H](O)C(N4C[C@@H](O)[C@@H](O)C4)=O
Peso molecular (g/mol) 457.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.91
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation