Learn More
Ingenol-5,20-acetonide, MedChemExpress
Código de producto. 16452559
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16452559 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16452559 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0869
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ingenol-5,20-acetonide is an intermediate from ingenol for synthesis of ingenoids; improved stability compared to ingenol.
Ingenol-5,20-acetonide is an intermediate from ingenol for synthesis of ingenoids
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ingenol-5,20-acetonide
CAS 77573-43-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32O5
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC([C@@](OC(C)(C)OC1)([H])C1=C[C@@]2([H])[C@H](C3(C)C)[C@H]3C[C@H]4C)([C@H]5O)[C@]4(C=C5C)C2=O
Peso molecular (g/mol) 388.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.5
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid