Learn More
Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate, MedChemExpress
Código de producto. 16462559
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462559 1 mg 1 miligramo
16461558 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462559 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0870
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate is a natural compound.
Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate is a natural compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate
CAS 87980-68-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H38O6
Cantidad 1 mg
Sinónimo Ingenol 5,20-acetonide 3-angelate Ingenol 3-angelate 5,20-acetonide
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (106.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@](OC(C)(C)OC1)([H])C1=C[C@@]2([H])[C@H](C3(C)C)[C@H]3C[C@H]4C)([C@H]5OC(/C(C)=C\C)=O)[C@]4(C=C5C)C2=O
Peso molecular (g/mol) 470.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.6
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid