Learn More
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide, MedChemExpress
Código de producto. 16472559
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472559 1 mg 1 miligramo
16471558 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472559 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0871
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ingenol-3,4,5,20-diacetonide
CAS 77573-44-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H36O5
Cantidad 1 mg
Sinónimo Ingenol 3,4:5,20-bisacetonide
SMILES O=C1[C@@]2(C=C(C)C3OC(C)(C)O4)C34C(OC(C)(C)OC5)C5=C[C@@H]1[C@@H](C6(C)C)[C@@H]6CC2C
Peso molecular (g/mol) 428.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.56
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid