Learn More
MedChemExpress Ingenol
Código de producto. 16434907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16434907 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16434907 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0865
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
MedChemExpress Ingenol is a PKC activator, with a Ki of 30 μM, with antitumor activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 348.43 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 30220-46-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.17%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo (-)-Ingenol
Objetivo PKC