Learn More
MedChemExpress Ingenol
Código de producto. 16411558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
5 mg
Código de producto.
16411558 5 mg
1 options
Código de producto. 16411558 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0865
MedChemExpress Ingenol is a PKC activator, with a Ki of 30 μM, with antitumor activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 348.43 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 30220-46-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.17%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo (-)-Ingenol
Objetivo PKC