Learn More
Christeyns™ Dispensador de pared infrarrojo
Código de producto. 17839864
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Independiente o montado en pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
17839864 Independiente o montado en pared cada uno
1 options
Código de producto. 17839864 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor C65059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.70€
    72.22€ / paquete de 1
    Ahorro 18.48€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Dispensador sin contacto para la dispensación de jabones o soluciones hidroalcohólicas.
  • Dispensa sin necesidad de tocar
  • Hygenic alternativa a los dispensadores tradicionales
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de alcohol
Color Blanco
Admite Botellas de hasta 6,25 in de diámetro.
Material Plástico
Mounting Independiente o montado en pared
No. of Compartments 1
Product Style Carga superior
Formato Botella sin aire
Tamaño 1000 mL